Palmitato de metilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43546.0100 8.43546.0500
8.43546.0100EA 74.9 EUR
8.43546.0100 8.43546.0500
Palmitato de metilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Palmitato de metilo
Formula: C₁₇H₃₄O₂
Pto. Ebullición: 417 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,8804 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008994
Núm. CAS: 112-39-0
EINECS: 203-966-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 30 °C
Molar Mass 270.46 g/mol
Boiling Point 415 - 418 °C (996 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 113 °C