N2-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-1,2-phenylenediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N2-Boc-4-fluoro-1,2-phenylenediamine, tert-Butyl (2-Amino-5-fluorophenyl)carbamate, (2-Amino-5-fluorophenyl)carbamic acid tert-Butyl ester
B4237-200MG
B4237-1G
TCIAB4237-200MGEA
60
EUR
TCIAB4237-200MG
TCIAB4237-1G
N2-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-1,2-phenylenediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N2-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-1,2-phenylenediamine
Formula:
C₁₁H₁₅FN₂O₂ MW: 226.25 g/mol |
Número MDL:
MFCD07787180 Núm. CAS: 362670-07-3 |
Resultados test especificaciones
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 100.0 to 104.0 deg-C |