tert-Butyl (2-aminophenyl)carbamate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-phenylenediamine, tert-Butyl (2-Aminophenyl)carbamate, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)aniline, (2-Aminophenyl)carbamic acid tert-Butyl ester, 2-(Boc-amino)aniline, N-Boc-1,2-phenylenediamine
B4238-1G B4238-5G
TCIAB4238-1GEA 46 EUR
TCIAB4238-1G TCIAB4238-5G
tert-Butyl (2-aminophenyl)carbamate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
tert-Butyl (2-aminophenyl)carbamate
Formula: C₁₁H₁₆N₂O₂
MW: 208.2600 g/mol
Número MDL: MFCD02169707
Núm. CAS: 146651-75-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C