9-Bromo-9,10-dihydro-9,10-ethenoanthracene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4239-1G B4239-5G
TCIAB4239-1GEA 162 EUR
TCIAB4239-1G TCIAB4239-5G
9-Bromo-9,10-dihydro-9,10-ethenoanthracene ≥98.0% (por GC)
9-Bromo-9,10-dihydro-9,10-ethenoanthracene
Formula: C₁₆H₁₁Br
Núm. CAS: 126690-96-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C