2,5-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]thiophene ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4240-1G B4240-5G
TCIAB4240-1GEA 125 EUR
TCIAB4240-1G TCIAB4240-5G
2,5-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]thiophene ≥96.0% (por GC)
2,5-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]thiophene
Formula: C₁₄H₂₀SSi₂
Número MDL: MFCD18207392
Núm. CAS: 79109-69-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C