4-Bromo-2-clorobenzonitrilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B4241-1G B4241-5G
TCIAB4241-1GEA 16 EUR
TCIAB4241-1G TCIAB4241-5G
4-Bromo-2-clorobenzonitrilo ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-2-clorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃BrClN
Número MDL: MFCD00040883
Núm. CAS: 154607-01-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C