1-Bromo-5-cloro-2-iodobenceno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4243-5G B4243-25G
TCIAB4243-5GEA 34 EUR
TCIAB4243-5G TCIAB4243-25G
1-Bromo-5-cloro-2-iodobenceno ≥96.0% (por GC)
1-Bromo-5-cloro-2-iodobenceno
Formula: C₆H₃BrClI
Pto. Ebullición: 111°C
Pto. de fusión: 33°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00672944
Núm. CAS: 31928-44-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %