4-Bromo-DL-phenylalanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
B4245-1G B4245-5G
TCIAB4245-1GEA 35 EUR
TCIAB4245-1G TCIAB4245-5G
4-Bromo-DL-phenylalanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Bromo-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002599
Núm. CAS: 14091-15-7
EINECS: 237-941-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %