Bis(4-chloro-2-nitrophenyl)disulphide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
B4247-5G B4247-25G
TCIAB4247-5GEA 49 EUR
TCIAB4247-5G TCIAB4247-25G
Bis(4-chloro-2-nitrophenyl)disulphide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Bis(4-chloro-2-nitrophenyl)disulphide
Formula: C₁₂H₆Cl₂N₂O₄S₂
Número MDL: MFCD00047692
Núm. CAS: 2050-66-0
EINECS: 218-094-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 214.0 to 218.0 deg-C