1,2-Bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)ethylene ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,2-Bis(5-methylbenzo[d]oxazol-2-yl)ethene
B4250-5G B4250-25G
TCIAB4250-5GEA 89 EUR
TCIAB4250-5G TCIAB4250-25G
1,2-Bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)ethylene ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1,2-Bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)ethylene
Formula: C₁₈H₁₄N₂O₂
MW: 290,32 g/mol
Número MDL: MFCD00408425
Núm. CAS: 1041-00-5
EINECS: 213-866-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C