tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclopropyl)carbamate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4251-1G B4251-200MG
TCIAB4251-1GEA 101 EUR
TCIAB4251-1G TCIAB4251-200MG
tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclopropyl)carbamate ≥97.0% (por GC)
tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclopropyl)carbamate
Formula: C₉H₁₇NO₃
Número MDL: MFCD09749954
Núm. CAS: 107017-73-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C