1,3-Bis[5-(4-tert-butylphenyl)-2-[1,3,4]oxadiazolyl]benzene ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
OXD-7, 1,3-Bis(5-(4-(tert-butyl)phenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzene, 1,3-Bis[5-(4-tert-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]benzene
B4252-200MG
B4252-1G
TCIAB4252-200MGEA
44
EUR
TCIAB4252-200MG
TCIAB4252-1G
1,3-Bis[5-(4-tert-butylphenyl)-2-[1,3,4]oxadiazolyl]benzene ≥97.0% (by HPLC)
1,3-Bis[5-(4-tert-butylphenyl)-2-[1,3,4]oxadiazolyl]benzene
Formula:
C₃₀H₃₀N₄O₂ MW: 478.60 g/mol |
Número MDL:
MFCD03093214 Núm. CAS: 138372-67-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 11.20 to 12.10 % |
Melting point | 239.0 to 243.0 deg-C |