Brinzolamide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4258-25MG
B4258-100MG
TCIAB4258-25MGEA
27
EUR
TCIAB4258-25MG
TCIAB4258-100MG
Brinzolamide ≥98.0% (by HPLC)
Brinzolamide
Formula:
C₁₂H₂₁N₃O₅S₃ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD08067749 Núm. CAS: 138890-62-7 Índice Merck: 14,01376 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 10.60 to 11.20 % |
Melting point | 130.0 to 134.0 deg-C |