Dianhídrido 3,3',4,4'-benzofenonatetracarboxílico ≥98.0% (por GC), purified by sublimation
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Benzophenone-3,3',4,4'-tetracarboxylic dianhydride
B4260-5G B4260-25G
TCIAB4260-5GEA 83 EUR
TCIAB4260-5G TCIAB4260-25G
Dianhídrido 3,3',4,4'-benzofenonatetracarboxílico ≥98.0% (por GC), purified by sublimation
Dianhídrido 3,3',4,4'-benzofenonatetracarboxílico
Formula: C₁₇H₆O₇
MW: 322,23 g/mol
Número MDL: MFCD00005923
Núm. CAS: 2421-28-5
EINECS: 219-348-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 96.0 %
Melting point 225.0 to 229.0 deg-C