Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (by GC, titration analysis), purified by sublimation
Proveedor: TCI
Atención
B4261-5G B4261-25G
TCIAB4261-5GEA 62 EUR
TCIAB4261-5G TCIAB4261-25G
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (by GC, titration analysis), purified by sublimation
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
Formula: C₁₂H₈O₆
MW: 248,19 g/mol
Pto. de fusión: 382°C
Número MDL: MFCD00082228
Núm. CAS: 1719-83-1
EINECS: 217-009-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %