tert-Butyl-5-norbornene-2-carboxylate (endo and exo mixture) ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Norbornene-2-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylate, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl Bicyclo[2.2.1]-5-heptene-2-carboxylate
B4267-5G B4267-25G
TCIAB4267-5GEA 37 EUR
TCIAB4267-5G TCIAB4267-25G
tert-Butyl-5-norbornene-2-carboxylate (endo and exo mixture) ≥95.0% (por GC)
tert-Butyl-5-norbornene-2-carboxylate (endo and exo mixture)
Formula: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194.27 g/mol
Pto. Ebullición: 103°C
Número MDL: MFCD18083704
Núm. CAS: 154970-45-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %