9,9-Bis(4-glycidyloxyphenyl)fluorene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4,4'-(9-Fluorenylidene)bis(1,2-epoxy-3-phenoxypropane), 2,2'-((((9H-Fluorene-9,9-diyl)bis(4,1-phenylene))bis(oxy))bis(methylene))bis(oxirane)
B4269-5G B4269-25G
TCIAB4269-5GEA 30 EUR
TCIAB4269-5G TCIAB4269-25G
9,9-Bis(4-glycidyloxyphenyl)fluorene ≥98.0% (por GC)
9,9-Bis(4-glycidyloxyphenyl)fluorene
Formula: C₃₁H₂₆O₄
MW: 462,55 g/mol
Número MDL: MFCD02171148
Núm. CAS: 47758-37-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C