6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-3H-quinazolin-4-one ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4(3H)-one, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-hydroxyquinazoline, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4(3H)-quinazolinone, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinol
B4270-5G B4270-1G
TCIAB4270-5GEA 160 EUR
TCIAB4270-5G TCIAB4270-1G
6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-3H-quinazolin-4-one ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-3H-quinazolin-4-one
Formula: C₁₄H₁₈N₂O₅
MW: 294,31 g/mol
Número MDL: MFCD02678087
Núm. CAS: 179688-29-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C