Palmitato de metilo, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Hexadecylic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester, Hexadecanoic acid methyl ester, Palmitic Acid Methyl Ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
76159-1G 76159-5G
76159-1GEA 58.1 EUR
76159-1G 76159-5G
Palmitato de metilo, Supelco®
Palmitato de metilo
Formula: C₁₇H₃₄O₂
Pto. Ebullición: 417 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 29,9 °C
Densidad: 0,8804 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008994
Núm. CAS: 112-39-0
EINECS: 203-966-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07e2fce1a4cc76b91e7559abfc791ae541b93477&vid=aa6330e4046171e0dcd7616969ad0cdf4e0ec81d&prid=web&clid=SAPDAM