N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic acid ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]hexanoic Acid, 6-(Boc-amino)hexanoic Acid, Boc-6-Ahx-OH, N-Boc-6-aminohexanoic Acid, Boc-ε-Acp-OH
B4275-5G B4275-25G
TCIAB4275-5GEA 49 EUR
TCIAB4275-5G TCIAB4275-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic acid ≥95.0% (by GC, titration analysis)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-6-aminohexanoic acid
Formula: C₁₁H₂₁NO₄
Pto. Ebullición: 166°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037798
Núm. CAS: 6404-29-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %