N-Boc-N-methylethylenediamine ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-Boc-(2-Aminoethyl)-N-methylamine, N-Methylethane-1,2-diamine, N-BOC protected
B4277-1ML
B4277-5ML
TCIAB4277-1MLEA
88
EUR
TCIAB4277-1ML
TCIAB4277-5ML
N-Boc-N-methylethylenediamine ≥95.0% (by GC, titration analysis)
N-Boc-N-methylethylenediamine
Formula:
C₈H₁₈N₂O₂ MW: 174,24 g/mol Pto. Ebullición: 79°C |
Número MDL:
MFCD01317789 Núm. CAS: 121492-06-6 UN: 2735 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |