N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methioninol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (S)-2-(tert-Butoxycarbonyl)amino-4-methylthio-1-butanol, Boc-Methioninol, N-Boc-L-methioninol, (S)-2-(Boc-amino)-4-methylthio-1-butanol, (S)-tert-Butyl (1-hydroxy-4-(methylthio)butan-2-yl)carbamate
B4283-5G B4283-1G
TCIAB4283-5GEA 282 EUR
TCIAB4283-5G TCIAB4283-1G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methioninol ≥95.0% (por GC)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methioninol
Formula: C₁₀H₂₁NO₃S
MW: 235,34 g/mol
Número MDL: MFCD00235939
Núm. CAS: 51372-93-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -21.0 deg (C=1, MeOH)