tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Tert-butyl 3-iodoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-iodoazetidine, tert-Butyl 3-iodoazetidine-1-carboxylate, N-Boc-3-iodoazetidine

B4288-5G B4288-1G
TCIAB4288-5GEA 86 EUR
TCIAB4288-5G TCIAB4288-1G
tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)
tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₄INO₂
MW: 283,11 g/mol
Número MDL: MFCD09752821
Núm. CAS: 254454-54-1

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR