N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Boc-GABA-OH, N-Boc-γ-aminobutyric acid, 4-(Boc-amino)butyric Acid, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)butyric Acid, N-Boc-4-aminobutyric Acid, N-BOC-gamma-Aminobutyric acid
B4291-5G
B4291-25G
TCIAB4291-5GEA
19
EUR
TCIAB4291-5G
TCIAB4291-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid
Formula:
C₉H₁₇NO₄ MW: 203.24 g/mol Pto. Ebullición: 82°C |
Número MDL:
MFCD00037313 Núm. CAS: 57294-38-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 56.0 to 60.0 deg-C |