N-(tert-Butoxycarbonyl)-7-aminoheptanoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Boc-7-Ah, 7-((tert-Butoxycarbonyl)amino)heptanoic acid, 7-(tert-Butoxycarbonylamino)enanthic Acid, 7-(Boc-amino)enanthic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-7-aminoenanthic Acid, 7-(tert-Butoxycarbonylamino)heptanoic Acid, N-Boc-7-aminoheptanoic Acid, 7-(Boc-amino)heptanoic Acid, N-Boc-7-aminoenanthic Acid
B4292-1G B4292-5G
TCIAB4292-1GEA 65 EUR
TCIAB4292-1G TCIAB4292-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-7-aminoheptanoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-7-aminoheptanoic acid
Formula: C₁₂H₂₃NO₄
MW: 245.32 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063356
Núm. CAS: 60142-89-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C