(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Boc-3-(2-pyridyl)-L-alanine, Boc-2-Pal-OH
B4293-1G B4293-5G
TCIAB4293-1GEA 86 EUR
TCIAB4293-1G TCIAB4293-5G
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₄
MW: 266,3 g/mol
Número MDL: MFCD00191190
Núm. CAS: 71239-85-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -18.0 deg (C=1, MeOH)