2,2'-Bipyrazine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4297-100MG B4297-500MG
TCIAB4297-100MGEA 81 EUR
TCIAB4297-100MG TCIAB4297-500MG
2,2'-Bipyrazine ≥97.0% (por GC)
2,2'-Bipyrazine
Formula: C₈H₆N₄
Número MDL: MFCD00010288
Núm. CAS: 10199-00-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bd530dc244ec23b3ac8ac87f049c9339a808918&vid=1bd530dc244ec23b3ac8ac87f049c9339a808918&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C