1-(2-Bromoetoxi)-4-clorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-ω-bromophenetol, 4-Chlorophenyl 2-bromoethyl ether, 4-Chloro-β-bromophenetol
B4298-5G B4298-25G
TCIAB4298-5GEA 138 EUR
TCIAB4298-5G TCIAB4298-25G
1-(2-Bromoetoxi)-4-clorobenceno ≥98.0% (por GC)
1-(2-Bromoetoxi)-4-clorobenceno
Formula: C₈H₈BrClO
Pto. Ebullición: 87°C
Número MDL: MFCD00000617
Núm. CAS: 2033-76-3
EINECS: 217-994-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C