N-(4-Bromophenyl)-N-phenyl-1-naphthylamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-[N-(4-Bromophenyl)anilino]naphthalene, N-(4-Bromophenyl)-N-phenylnaphthalen-1-amine
B4299-200MG B4299-1G
TCIAB4299-200MGEA 45 EUR
TCIAB4299-200MG TCIAB4299-1G
N-(4-Bromophenyl)-N-phenyl-1-naphthylamine ≥98.0% (por GC)
N-(4-Bromophenyl)-N-phenyl-1-naphthylamine
Formula: C₂₂H₁₆BrN
MW: 374,28 g/mol
Número MDL: MFCD11046471
Núm. CAS: 138310-84-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 100.0 deg-C