4-Butoxy-4'-cyanobiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4'-Butyloxy-4-biphenylcarbonitrile, 4OCB
B4300-5G B4300-25G
TCIAB4300-5GEA 76 EUR
TCIAB4300-5G TCIAB4300-25G
4-Butoxy-4'-cyanobiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Butoxy-4'-cyanobiphenyl
Formula: C₁₇H₁₇NO
MW: 251,33 g/mol
Número MDL: MFCD00183755
Núm. CAS: 52709-87-2
EINECS: 258-123-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
Mesomorphic range 75.0 to 82.0 deg-C