4'-(Benzyloxy)benzylidene-4-fluoroaniline ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
N-(4-(Benzyloxy)benzylidene)-4-fluoroaniline
B4301-5G
B4301-25G
TCIAB4301-5GEA
45
EUR
TCIAB4301-5G
TCIAB4301-25G
4'-(Benzyloxy)benzylidene-4-fluoroaniline ≥98.0% (por GC)
4'-(Benzyloxy)benzylidene-4-fluoroaniline
Formula:
C₂₀H₁₆FNO |
Número MDL:
MFCD00017951 Núm. CAS: 70627-52-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 134.0 to 138.0 deg-C |