Bis(2-ethylhexyl)isophthalate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Isophthalic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester
B4302-25G B4302-500G
TCIAB4302-25GEA 16 EUR
TCIAB4302-25G TCIAB4302-500G
Bis(2-ethylhexyl)isophthalate ≥98.0% (por GC)
Bis(2-ethylhexyl)isophthalate
Formula: C₂₄H₃₈O₄
MW: 390,56 g/mol
Pto. Ebullición: 211°C
Pto. de inflamación: 233°C
Número MDL: MFCD00152284
Núm. CAS: 137-89-3
EINECS: 205-308-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %