4-tert-Butylphenylacetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B4307-5G B4307-25G
TCIAB4307-5GEA 41 EUR
TCIAB4307-5G TCIAB4307-25G
4-tert-Butylphenylacetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-tert-Butylphenylacetic acid
Formula: C₁₂H₁₆O₂
Número MDL: MFCD00082593
Núm. CAS: 32857-63-9
EINECS: 251-264-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C