5'-Bromo-m-terphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1-Bromo-3,5-diphenylbenzene, 5'-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
B4308-5G
B4308-25G
TCIAB4308-5GEA
94
EUR
TCIAB4308-5G
TCIAB4308-25G
5'-Bromo-m-terphenyl ≥98.0% (por GC)
5'-Bromo-m-terphenyl
Formula:
C₁₈H₁₃Br MW: 309.21 g/mol |
Número MDL:
MFCD00196170 Núm. CAS: 103068-20-8 UN: 3152 ADR: 9 II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 109.0 to 113.0 deg-C |