2-Bromo-5-cloro-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4310-5G B4310-25G
TCIAB4310-5GEA 42 EUR
TCIAB4310-5G TCIAB4310-25G
2-Bromo-5-cloro-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-cloro-3-nitropiridina
Formula: C₅H₂BrClN₂O₂
MW: 237.44 g/mol
Número MDL: MFCD07368982
Núm. CAS: 75806-86-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C