2-Bromo-5-iodo-3-metilpiridina ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-5-iodo-3-picolina
B4312-1G B4312-5G
TCIAB4312-1GEA 44 EUR
TCIAB4312-1G TCIAB4312-5G
2-Bromo-5-iodo-3-metilpiridina ≥96.0% (por GC)
2-Bromo-5-iodo-3-metilpiridina
Formula: C₆H₅BrIN
MW: 297,92 g/mol
Número MDL: MFCD09037466
Núm. CAS: 65550-78-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C