2,1,3-Benzoselenadiazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B4313-200MG B4313-1G
TCIAB4313-200MGEA 111 EUR
TCIAB4313-200MG TCIAB4313-1G
2,1,3-Benzoselenadiazole ≥98.0% (por GC)
2,1,3-Benzoselenadiazole
Formula: C₆H₄N₂Se
Pto. Ebullición: 246°C
Número MDL: MFCD00022886
Núm. CAS: 273-15-4
EINECS: 205-986-8
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C