4-Bromo-2-tert-butylphenol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4315-1G
B4315-5G
TCIAB4315-1GEA
76
EUR
TCIAB4315-1G
TCIAB4315-5G
4-Bromo-2-tert-butylphenol ≥95.0% (por GC)
4-Bromo-2-tert-butylphenol
Formula:
C₁₀H₁₃BrO MW: 229,12 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00192645 Núm. CAS: 10323-39-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |