7-Benzyloxy-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 7-Benzyloxy-4-hydroxy-6-methoxyquinazoline, 7-Benzyloxy-6-methoxy-4-quinazolinol, 7-(Benzyloxy)-6-methoxyquinazolin-4(3H)-one
B4317-1G B4317-5G
TCIAB4317-1GEA 46 EUR
TCIAB4317-1G TCIAB4317-5G
7-Benzyloxy-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
7-Benzyloxy-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one
Formula: C₁₆H₁₄N₂O₃
MW: 282,30 g/mol
Número MDL: MFCD04115119
Núm. CAS: 179688-01-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %