4-Bromo-3-fluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4319-5G
B4319-25G
TCIAB4319-5GEA
47
EUR
TCIAB4319-5G
TCIAB4319-25G
4-Bromo-3-fluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-3-fluorobenzaldehído
Formula:
C₇H₄BrFO MW: 203.01 g/mol |
Número MDL:
MFCD03095000 Núm. CAS: 133059-43-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 55.0 to 59.0 deg-C |