2-Bromo-9,10-bis(2-naphthalenyl)anthracene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Bromo-9,10-di(2-naphthyl)anthracene
B4321-1G B4321-5G
TCIAB4321-1GEA 32 EUR
TCIAB4321-1G TCIAB4321-5G
2-Bromo-9,10-bis(2-naphthalenyl)anthracene ≥98.0% (by HPLC)
2-Bromo-9,10-bis(2-naphthalenyl)anthracene
Formula: C₃₄H₂₁Br
MW: 509,4400 g/mol
Número MDL: MFCD11045064
Núm. CAS: 474688-76-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%