(Bromodifluoromethyl)trimethylsilane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B4325-5G B4325-1G
TCIAB4325-5GEA 206 EUR
TCIAB4325-5G TCIAB4325-1G
(Bromodifluoromethyl)trimethylsilane ≥98.0% (por GC)
(Bromodifluoromethyl)trimethylsilane
Formula: C₄H₉BrF₂Si
Pto. Ebullición: 108°C
Número MDL: MFCD18641931
Núm. CAS: 115262-01-6
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa4158f1f214035bd0ec0d1711d348a6fe86ea07&vid=aa4158f1f214035bd0ec0d1711d348a6fe86ea07&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %