6-Bromo-4-quinazolone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B4328-5G B4328-25G
TCIAB4328-5GEA 54 EUR
TCIAB4328-5G TCIAB4328-25G
6-Bromo-4-quinazolone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Bromo-4-quinazolone
Formula: C₈H₅BrN₂O
Número MDL: MFCD00115131
Núm. CAS: 32084-59-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0898695fbfd7871d105e818029b78a90dbbdd564&vid=d55415bd42441979ab4ef70d780e023d62448f45&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %