Ácido 2-bromo-5-tiazolcarboxílico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
B4329-1G B4329-5G
TCIAB4329-1GEA 43 EUR
TCIAB4329-1G TCIAB4329-5G
Ácido 2-bromo-5-tiazolcarboxílico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-bromo-5-tiazolcarboxílico
Formula: C₄H₂BrNO₂S
Número MDL: MFCD04115730
Núm. CAS: 54045-76-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %