cis-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: cis-N1-Boc-1,2-cyclohexanediamine, cis-2-Amino-1-(tert-butoxycarbonylamino)cyclohexane, cis-2-Amino-1-(Boc-amino)cyclohexane, tert-Butyl (cis-2-aminocyclohexyl)carbamate
B4331-1G B4331-5G
TCIAB4331-1GEA 118 EUR
TCIAB4331-1G TCIAB4331-5G
cis-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
cis-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07367780
Núm. CAS: 184954-75-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %