6-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Bromoindole-2-carboxylic acid
B4334-1G B4334-5G
TCIAB4334-1GEA 65 EUR
TCIAB4334-1G TCIAB4334-5G
6-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid ≥97.0% (por GC)
6-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆BrNO₂
Número MDL: MFCD02664469
Núm. CAS: 16732-65-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %