trans-4-Bromocinnamaldehyde ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: (E)-3-(4-Bromophenyl)acrylaldehyde

B4337-1G B4337-5G
TCIAB4337-1GEA 38 EUR
TCIAB4337-1G TCIAB4337-5G
trans-4-Bromocinnamaldehyde ≥98.0% (por GC)
trans-4-Bromocinnamaldehyde
Formula: C₉H₇BrO
MW: 211,06 g/mol
Número MDL: MFCD03032509
Núm. CAS: 49678-04-8

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 85.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR