10,10'-Dimethyl-9,9'-biacridinium bis(monomethyl Terephthalate) for chemiluminescence research
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: MMT
B4339-100MG B4339-1G
TCIAB4339-100MGEA 46 EUR
TCIAB4339-100MG TCIAB4339-1G
10,10'-Dimethyl-9,9'-biacridinium bis(monomethyl Terephthalate) for chemiluminescence research
10,10'-Dimethyl-9,9'-biacridinium bis(monomethyl Terephthalate)
Formula: C₄₆H₃₆N₂O₈
MW: 744,80 g/mol
Núm. CAS: 469865-01-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Chemiluminescence test (Superoxide radical) to pass test