2-Benzylbenzimidazole hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
B4341-5G B4341-25G
TCIAB4341-5GEA 88 EUR
TCIAB4341-5G TCIAB4341-25G
2-Benzylbenzimidazole hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
2-Benzylbenzimidazole hydrochloride
Formula: C₁₄H₁₂N₂
Número MDL: MFCD00443659
Núm. CAS: 1212-48-2
EINECS: 214-921-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %