4-Bromodibenzofuran ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Bromodibenzo[b,d]furan
B4345-1G B4345-5G
TCIAB4345-1GEA 53 EUR
TCIAB4345-1G TCIAB4345-5G
4-Bromodibenzofuran ≥98.0% (por GC)
4-Bromodibenzofuran
Formula: C₁₂H₇BrO
MW: 247,09 g/mol
Número MDL: MFCD00185685
Núm. CAS: 89827-45-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C